Läs mer
Bensenyletylmalonat, tekniker 85%
Produktkod. 11456186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456186 25 g 25g
11446186 5 g 5g
11466186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23011.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 42998-51-6 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Bensyletylmalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyletylmalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten 525,7 mg/L vid 25 °C. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42998-51-6
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00009194
InChI-nyckel CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 562228
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl ethyl malonate
Kokpunkt 145 °C (4 mmHg)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten 525,7 mg/L @ 25 °C. Löslig i alkohol.
IUPAC-namn 1-bensyl-3-etylpropandioat
Formel vikt 222.24
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.