Läs mer
Benzyl glycinate hydrochloride, 98%
Produktkod. p-7033190
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459370 1 g 1g
11469370 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50247.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2462-31-9
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD00035442
InChI-nyckel VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
IUPAC-namn bensyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl glycinate hydrochloride
Smältpunkt 139°C to 140°C
Linjär formel H2NCH2CO2CH2C6H5·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.