Learn More
Benzyl Glycolate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Glycolate |
| CAS | 30379-58-9 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Glycolic Acid Benzyl Ester (8CI), Benzyl 2-Hydroxyacetate, Benzyl glycolate, Hydroxyacetic Acid Benzyl Ester, Hydroxy Acetic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| LEDER | OCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?