Läs mer
Bensylhydroxy(4-fenylbutyl)fosfinoacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| CAS | 87460-09-1 |
| Molekylformel | C19 H23 O4 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22) |
| LEDER | OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-oxo-2-fenylmetoxyetyl)-(4-fenylbutyl)fosfinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.36 |
| Formel vikt | 346.1334 |