Läs mer
Benzyl isobutyrate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312296
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312296 250 g 250g
11302296 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05930.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-28-6
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00048315
InChI-nyckel UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
PubChem CID 7646
IUPAC-namn benzyl 2-methylpropanoate
LEDER CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl isobutyrate
Densitet 1.005
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 250 g
Beilstein 1869299
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%