Läs mer
Bensylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11337775
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337775 25 g 25g
11317775 1 g 1g
11327775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02633.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3173-56-6 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Bensylisocyanat, används som en skyddad ammoniakekvivalent i stereoselektiv ringöppning av kirala 2,3-epoxialkoholer (från Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nyckelsteget i sekvensen involverar intramolekylär cyklisering av karbamatintermediären. Det används också i en multikomponent, stereospecifik syntes av 1,3-oxazinan-2,4-dioner med användning av ett Al-salph-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylisocyanat, används som en skyddad ammoniakekvivalent i stereoselektiv ringöppning av kirala 2,3-epoxialkoholer (från Sharpless asymmetrisk epoxidation). Nyckelsteget i sekvensen involverar intramolekylär cyklisering av karbamatintermediären. Det används också i en multikomponent, stereospecifik syntes av 1,3-oxazinan-2,4-dioner med användning av ett Al-salph-komplex.
Löslighet Det hydrolyserar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3173-56-6
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00009701
InChI-nyckel YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
PubChem CID 76639
IUPAC-namn isocyanatometylbensen
LEDER O=C=NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl isocyanate
Densitet 1.078
Kokpunkt 53 °C till 54 °C (0,8 mmHg)
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel C6H5CH2NCO
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3080
Beilstein 636508
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar med vatten.
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.