Läs mer
Bensensylisocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Isocyanate |
| CAS | 3173-56-6 |
| Molekylformel | C8H7NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Benzyl isocyanate, NSC 118415, Phenylmethyl isocyanate, alpha-Isocyanatotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| LEDER | O=C=NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | isocyanatometylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0528 |