Läs mer
Bensylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11487237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487237 5 g 5g
11497237 25 g 25g
11407247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15008.06
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149,211 g/mol
Bensylisotiocyanat används i en syntes av 2-fenylpyrimidin-4-tioner från bensoylacetonitril. Bensylisotiocyanat har använts vid framställningen av S-(N-bensyltiokarbamoyl)-L-glutation och S-(N-bensyltiokarbamoyl)-L-cystein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylisotiocyanat används i en syntes av 2-fenylpyrimidin-4-tioner från bensoylacetonitril. Bensylisotiocyanat har använts vid framställningen av S-(N-bensyltiokarbamoyl)-L-glutation och S-(N-bensyltiokarbamoyl)-L-cystein.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-78-6
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.211
MDL-nummer MFCD00004819
InChI-nyckel MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
PubChem CID 2346
ChEBI CHEBI:17484
IUPAC-namn isotiocyanatometylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Kemiskt namn eller material Benzyl isothiocyanate
Densitet 1.125
Kokpunkt 242°C to 243°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 386135
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 149.22
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.