Läs mer
Bensylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30134928
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134928 50 g
30005009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28150050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-78-6
Molekylformel C8 H7 N S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Synonym Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
IUPAC-namn isotiocyanatometylbensen
LEDER S=C=NCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Isothiocyanate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Formel vikt 149.0299