Läs mer
Bensyl L-laktat, 97 %
Produktkod. 11486820
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486820 5 g 5g
11496820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14645.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56777-24-3 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Bensyl L-laktat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensyl L-laktat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56777-24-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00209546
InChI-nyckel ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Synonym benzyl s---lactate, benzyl l-lactate, benzyl s-lactate, s---lactic acid benzyl ester, benzyl 2s-2-hydroxypropanoate, benzyl-l-lactate, s-benzyllactate, s-benzyl lactate, s-lactic acid benzyl ester, 2s-lactic acid benzyl ester
PubChem CID 11052238
IUPAC-namn bensyl (2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl L-lactate
Densitet 1.12
Kokpunkt 105°C to 109°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 5 g
Beilstein 2048925
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Optisk rotation −12.9° (c=3.1 in Methanol)
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.