Läs mer
Bensylmercaptan, 99 %
Produktkod. 10239370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239370 100 g Glasflaska 100g
10095980 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10239370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421261000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-53-8
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-nyckel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-namn fenylmetantiol
LEDER SCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl mercaptan
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0580g/mL, 1.058
Kokpunkt 195 °C
Flampunkt 70 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2SH
Brytningsindex 1,5735 till 1,5775
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, IV, 2632
Merck Index 15, 9475
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 124.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl mercaptan
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.