Läs mer
Bensylmercaptan, 99 %
Produktkod. 11384579
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384579 25 g 25g
11490571 100 g 100g
11400581 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20081.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124,20 g/mol
En vanlig laboratoriealkyltiol, som kan användas som en källa till tiolfunktion. Den finner också att den används som luktämne, syntetisk smak och som bakteriostat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En vanlig laboratoriealkyltiol, som kan användas som en källa till tiolfunktion. Den finner också att den används som luktämne, syntetisk smak och som bakteriostat.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-53-8
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-nyckel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-namn fenylmetantiol
LEDER SCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl mercaptan
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.053
Kokpunkt 194°C to 195°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Analysprocentintervall 0.99
Odör Stench
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 605864
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9322
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 124.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl mercaptan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.