Learn More
Bensylmercaptan, polymerstöd, 1% tvärbundet, 100-200 nät, 2,0-4,0 mmol/g på poly(styren-divinylbensen)
Product Code. 11440790
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize':
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11440790 50 g 50g
11420790 2 g 2g
11430790 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11440790 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 044466.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-53-8
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-nyckel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-namn fenylmetantiol
LEDER SCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Benzyl mercaptan
Namnnotering Polymerstöd, 1 % korslänkad, 2,0 till 4,0 mmol/g på poly(styren-divinylbensen)
Färg Rosa till vitt
Maskstorlek 100 till 200 mesh
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pärlor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.