Läs mer
Benzylmerpatin, TRC
Produktkod. 30339213
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30339213 50 g
1 options
Produktkod. 30339213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28550550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Mercaptan
CAS 100-53-8
Molekylformel C7 H8 S
Kvantitet 50 g
Synonym α-Toluenethiol (7CI,8CI), (Mercaptomethyl)benzene, Benzyl hydrosulfide, Benzyl mercaptan, Benzylthiol, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate-Benzyl mercaptan copolymer, GMP 800, NSC 41897, Phenylmethanethiol, Phenylmethyl mercaptan, Thiobenzyl alcohol, α-Mercaptotoluene, α-Toluolthiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
LEDER SCc1ccccc1
IUPAC-namn fenylmetanetiol
Molekylvikt (g/mol) 124.2
Formel vikt 124.0347