Läs mer
Benzyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30939341
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30939341 1 kg 1kg
30934194 100 g 100g
30933006 25 g 25g
30930275 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30939341 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1161741000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
(Stabilized with 50 ppm MEHQ)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl methacrylate
CAS 2495-37-6
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer MFCD00053684
Kvantitet 1 kg
LEDER CC(C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=C
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Procent renhet 98%