Läs mer
Bensenylmetakrylat, 98 %, stick. med ca 50-100 ppm 4-metoxifenol
Produktkod. 11323026
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323026 250 g 250g
11313026 50 g 50g
11333026 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10840.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2495-37-6 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Bensylmetakrylat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Bensylmetakrylat är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för ljus och värme. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2495-37-6
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00053684
InChI-nyckel AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzylmethacrylate, methacrylic acid benzyl ester, methacrylic acid, benzyl ester, unii-z3248k2ssm, phenylmethyl 2-methylprop-2-enoate, poly benzylmethacrylate, bzma, methacrylic acid benzyl
PubChem CID 17236
IUPAC-namn bensyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl methacrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈50 till 100 ppm 4-metoxyfenol
Densitet 1.04
Kokpunkt 231 °C till 233 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 250 g
Beilstein 2045924
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl methacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.