missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-62-8 |
| Molekylformel | C8 H10 O2 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S2/c1-12(9,10)11-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methylsulfonylsulfanylmethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vikt | 202.0122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?