Läs mer
Benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-62-8 |
| Molekylformel | C8 H10 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S2/c1-12(9,10)11-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methylsulfonylsulfanylmethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vikt | 202.0122 |