Läs mer
Benzyl Methyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Methyl Carbonate |
| CAS | 13326-10-8 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbonic Acid Methyl Phenylmethyl Ester, Carbonic Acid Benzyl Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-9(10)12-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | benzyl methyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?