Läs mer
Bensylmetyleter, 97 %
Beskrivning
Bensylmetyleter används för att framställa bensaldehyd. Det används som parfymmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensylmetyleter används för att framställa bensaldehyd. Det används som parfymmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl methyl ether |
| Smältpunkt | -53 °C |
| Densitet | 0.94 |
| Kokpunkt | 173 °C till 175 °C |
| Flampunkt | 56 °C (133 °F) |
| Brytningsindex | 1.5015 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3271 |
| Merck Index | 14,1140 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Benzyl methyl ether
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.