Läs mer
Bensylmetyleter, 97 %
Produktkod. 11415497
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415497 50 g 50g
11405497 10 g 10g
11425497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23490.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 538-86-3 | C8H10O | 122,167 g/mol
Bensylmetyleter används för att framställa bensaldehyd. Det används som parfymmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylmetyleter används för att framställa bensaldehyd. Det används som parfymmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-86-3
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00025901
InChI-nyckel GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
IUPAC-namn metoximetylbensen
LEDER COCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl methyl ether
Smältpunkt -53 °C
Densitet 0.94
Kokpunkt 173 °C till 175 °C
Flampunkt 56 °C (133 °F)
Brytningsindex 1.5015
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3271
Merck Index 14,1140
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.