Läs mer
Bensylmetylmalnonat, TRC
Produktkod. 30347690
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30347690 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30347690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2854752.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Methyl Malnonate
CAS 52267-39-7
Molekylformel C11H12O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
LEDER O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O
IUPAC-namn Bensylmetylmalnonat
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Formel vikt 208.07