Läs mer
Bensylmetylmalonat, 95 %
Produktkod. 15475358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475358 5 g 5g
15485358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59140.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52267-39-7 | C11H12O4 | 208,21 g/mol
Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk och
organisk syntes.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52267-39-7
Molekylformel C11H12O4
Molekylvikt (g/mol) 208.21
MDL-nummer MFCD00008461
InChI-nyckel IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl malonate, 1-benzyl 3-methyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-methyl ester, propanedioic acid, methyl phenylmethyl ester, benzylmethyl malonate, methyl benzyl malonate, acmc-1b0zd, benzyl methyl propanedioate, ksc493e1f
PubChem CID 572135
IUPAC-namn 3-0-bensyl-1-0-metylpropandioat
LEDER COC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl methyl malonate
Densitet 1.15
Kokpunkt 125°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >113°C (235°F)
Linjär formel C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
Beilstein 2529986
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 208.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.