missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl N-[(1R)-1-[Methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl]carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl N-[(1R)-1-[Methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl]carbamate |
| CAS | 152169-60-3 |
| Molekylformel | C13H18N2O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O4/c1-10(12(16)15(2)18-3)14-13(17)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,9H2,1-3H3,(H,14,17)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CON(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(2R)-1-[methoxy(methyl)amino]-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.1267 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?