Läs mer
Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate, Mikromol™
Produktkod. 17901276
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17901276 25 mg
1 options
Produktkod. 17901276 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
CAS 24666-55-5
Analyt- eller komponentnamn Benzyl N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (ACI), 3-Piperidinecarbamic acid, 2,6-dioxo-, benzyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Carbamic acid, (2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)carbamate (ACI), Benzyl (2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11-7-6-10(12(17)15-11)14-13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,18)(H,15,16,17)
LEDER O=C(NC1CCC(=O)NC1=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn benzyl N-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 262.2613
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 262.0954 g/mol