Läs mer
Bensyl N-(4-nitrofenyl)karbamat, TRC
Produktkod. 30180211
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180211 250 mg
30180156 500 mg
30180129 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB285305250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53821-12-8
Molekylformel C14H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 272.26
Synonym (4-Nitrophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester;p-Nitrocarbanilic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, NSC 171077
IUPAC-namn bensyl N-(4-nitrofenyl)karbamat
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)OCc2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Formel vikt 272.0797