Läs mer
Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-Alpha-D-muramic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30345114
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30345114 10 mg
1 options
Produktkod. 30345114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB22327010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-a-D-muramic Acid, Methyl E
CAS 104371-51-9
Molekylformel C26 H31 N O8
Kvantitet 10 mg
Synonym α-Muramic acid, N-acetyl-1-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-, methyl ester, α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-, [3(R)]-, Benzyl N-Acetyl-4,6-O-benzylidene-α-D-muramic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C26H31NO8/c1-16(24(29)30-3)33-23-21(27-17(2)28)26(31-14-18-10-6-4-7-11-18)34-20-15-32-25(35-22(20)23)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,16,20-23,25-26H,14-15H2,1-3H3,(H,27,28)/t16-,20-,21-,22-,23-,25?,26+/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@@H](C)O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@@H]13)c4ccccc4
IUPAC-namn methyl (2R)-2-[[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 485.53
Formel vikt 485.205