Läs mer
Benzyl N-Diphenylmethyl-2-azetidinecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl N-Diphenylmethyl-2-azetidinecarboxylate |
| CAS | 22742-42-3 |
| Molekylformel | C24 H23 N O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23NO2/c26-24(27-18-19-10-4-1-5-11-19)22-16-17-25(22)23(20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,22-23H,16-18H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)C2CCN2C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | benzyl 1-benzhydrylazetidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.44 |
| Formel vikt | 357.1729 |