Läs mer
Bensylnikotinat, 98 %
Produktkod. 11395189
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395189 50 g 50g
11305199 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18505.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-44-0 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-44-0
Molekylformel C13H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 213.236
MDL-nummer MFCD00023584
InChI-nyckel KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl nicotinate, nicotinic acid benzyl ester, rubriment, pycaril, pykaryl, niacin benzyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, benzylis nicotinas, nicotinic acid, benzyl ester, nicotinsaeurebenzylester
PubChem CID 7191
ChEBI CHEBI:31268
IUPAC-namn bensylpyridin-3-karboxylat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl nicotinate
Smältpunkt 21 °C till 23 °C
Densitet 1.165
Kokpunkt 179 °C till 180 °C (5 mmHg)
Flampunkt 170 °C (338 °F)
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 50 g
Beilstein 159169
Merck Index 14,6526
Formel vikt 213.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.