Läs mer
Bensylnikotinat, LoGiCal
Produktkod. 30463790
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463790 10 mg
1 options
Produktkod. 30463790 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0104.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic acid benzyl ester
CAS 94-44-0
Analyt- eller komponentnamn Nicotinic acid benzyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
IUPAC-namn Bensylpyridin-3-karboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 213.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 213,079 g/mol