Läs mer
Bensylnikotinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic acid benzyl ester |
| CAS | 94-44-0 |
| Molekylformel | C13 H11 N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | Bensylpyridin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.079 |