missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Oxirane-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Oxirane-2-carboxylate |
| CAS | 70347-93-2 |
| Molekylformel | C10 H10 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(9-7-12-9)13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)C2CO2 |
| IUPAC-namn | benzyl oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vikt | 178.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?