Läs mer
Benzyl p-Toluylketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl p-Toluylketone |
| CAS | 2001-28-7 |
| Molekylformel | C15 H14 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(16)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenyl)-2-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vikt | 210.1045 |