Läs mer
Benzyl Pent-4-enoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Pent-4-enoate |
| CAS | 113882-48-7 |
| Molekylformel | C12H14O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-9-12(13)14-10-11-7-5-4-6-8-11/h2,4-8H,1,3,9-10H2 |
| LEDER | C=CCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl pent-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.0994 |