Läs mer
Bensylfenyleter, 97 %
Produktkod. 11415107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415107 5 g 5g
11425107 25 g 25g
11435107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22539.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184,238 g/mol
Bensylfenyleter reagerar med aluminiumbromid i klorbensenlösning för att ge en blandning av fenol, o-bensylfenol och diklordifenylmetan. Den är användbar som modellförening inom katalytisk kemi för att representera a-O4-eterbindningen i lignin och kol. Den innehåller en svag eterbindning på 234kJ/mol och tillhör de mest termolabila föreningarna i lignin och lågvärdigt kol. Inverkan av alkalikarbonater, vanliga tillsatser vid omvandling av biomassa, på reaktionsvägarna för BPE i överhettat vatten har rapporterats. Cesiumutbytad heteropolysyrakatalyserad nedbrytning av bensylfenyleter till aromater har undersökts. Foto-Claisen-omlagringar av bensylfenyleter undersöktes i katjonbytta Y-zeoliter och polyetener med olika kristalliniteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensylfenyleter reagerar med aluminiumbromid i klorbensenlösning för att ge en blandning av fenol, o-bensylfenol och diklordifenylmetan. Den är användbar som modellförening i katalytisk kemi för att representera a-O4-eterbindningen i lignin och kol. Den innehåller en svag eterbindning på 234kJ/mol och tillhör de mest termolabila föreningarna i lignin och lågvärdigt kol. Inverkan av alkalikarbonater, vanliga tillsatser vid omvandling av biomassa, på reaktionsvägarna för BPE i överhettat vatten har rapporterats. Cesiumutbytad heteropolysyrakatalyserad nedbrytning av bensylfenyleter till aromater har undersökts. Foto-Claisen-omlagringar av bensylfenyleter undersöktes i katjonbytta Y-zeoliter och polyetener med olika kristalliniteter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946-80-5
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.238
MDL-nummer MFCD00020660
InChI-nyckel BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
IUPAC-namn fenoximetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl phenyl ether
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kokpunkt 286°C to 287°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045713
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.