Läs mer
Benzyl phenyl ether, 98%
Produktkod. 10635531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635531 5 g 5g
10153094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10635531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946-80-5
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00020660
InChI-nyckel BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
IUPAC-namn phenoxymethylbenzene
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl phenyl ether
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37°C to 41°C
Färg Brown-Orange
Kokpunkt 286°C to 287°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H5
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl phenyl ether
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.