Läs mer
Benzyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl(phenyl)sulfane |
| CAS | 831-91-4 |
| Molekylformel | C13H12S |
| MDL-nummer | MFCD00003066 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C1(SCC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.30 |
| Procent renhet | 98% |