Läs mer
Benzyl Phenyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874791
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874791 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15874791 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8415660025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 831-91-4
Smältpunkt 40°C to 44°C
MDL-nummer MFCD00003066
Kvantitet 25 g
Synonym Benzyl phenyl sulfide, Benzyl phenyl sulfide
Molekylvikt (g/mol) 200.3