Läs mer
Bensylfenylefron hydroklorid, TRC
Produktkod. 17960605
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17960605 50 mg
17960365 10 mg
17904955 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17960605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28863550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71786-67-9
Molekylformel C16 H17 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 291.77
Synonym 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, 2-(N-Benzyl-N-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride
IUPAC-namn 2-[benzyl(metyl)amino]-1-(3-hydroxyfenyl)etanon; hydroklorid
LEDER Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
Formel vikt 291.1026
Procent renhet >95%