Läs mer
Benzyl propargyl ether, 97%
Produktkod. 15440348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440348 25 g 25g
15430348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53481.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.189 g/mol
Bensylpropargyleter används vid syntes av substituerade karbocykliska aromatiska föreningar och farmaceutiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bensylpropargyleter används vid syntes av substituerade karbocykliska aromatiska föreningar
och farmaceutiska föreningar.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4039-82-1
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.189
MDL-nummer MFCD00483987
InChI-nyckel PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
PubChem CID 6917484
IUPAC-namn prop-2-ynoximetylbensen
LEDER C#CCOCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl propargyl ether
Densitet 1.011
Kokpunkt 101°C to 101°C (18 mmHg)
Linjär formel C6H4CH2OCH2C≡CH
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.