Läs mer
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether, 98+%
Produktkod. 11368855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368855 1 g 1g
11378855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13980.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14618-80-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Bensyl-(R)-(-)-glycidyleter används vid framställningen av laktonfragmentet av compactin och mevinolin. Chiron vid framställning av syn-1,3-polyoler, dideoxinukleosider och en spiroacetalcyanohydrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyl (R)-(-)-glycidyleter används vid framställningen av laktonfragmentet av compactin och mevinolin. Chiron vid framställning av syn-1,3-polyoler, dideoxinukleosider och en spiroacetalcyanohydrin.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14618-80-5
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00068409
InChI-nyckel QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Synonym r-benzyloxymethyl-oxirane, r---benzyl glycidyl ether, r-2-benzyloxy methyl oxirane, benzyl r---glycidyl ether, r-o-benzylglycidol, r-benzyl glycidyl ether, r---2-benzyloxymethyl oxirane, ccris 6385, --benzyl-r-glycidylether, r---benzyloxymethyloxirane
PubChem CID 159746
IUPAC-namn (2R)-2-(fenylmetoximetyl)oxiran
LEDER C1C(O1)COCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Densitet 1.072
Kokpunkt 130°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 1 g
Beilstein 3588399
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −5.1° (c=5 in Toluene)
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.