Läs mer
Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457996
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457996 5 g 5g
15467996 250 mg 250mg
15447996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62912.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113400-36-5
Molekylformel C17H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 319.357
MDL-nummer MFCD04115781
InChI-nyckel TZNBTMCEMLXYEM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym s-2-benzyl 1-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyr-obzl, boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, benzyl n-boc-l-pyroglutamate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-phenylmethyl ester, s, n-boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, benzyl n-tert-butoxycarbonyl-5-oxoprolinate
PubChem CID 8027482
IUPAC-namn 2-O-bensyl 1-O-tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 319.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.