Läs mer
Bensylsalicyl, TRC
Produktkod. 30347942
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30347942 100 g
1 options
Produktkod. 30347942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB289040100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid benzyl ester
CAS 118-58-1
Molekylformel C14 H12 O3
Kvantitet 100 g
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
LEDER Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn Bensenyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 228.24
Formel vikt 228.0786