Läs mer
Bensylsulfid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10603082 5 g 5g
10440822 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603082 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335000050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 538-74-9
Molekylformel C14H14S
Molekylvikt (g/mol) 214.33
MDL-nummer MFCD00004784
InChI-nyckel LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
IUPAC-namn bensylsulfanylmetylbensen
LEDER C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl sulfide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 44°C to 49°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 1147
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formel vikt 214.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.