Läs mer
Bensyltert-butylmalonat, 95 %
Produktkod. 11378316
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378316 25 g 25g
11368316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15533.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 72594-86-6 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Bensyl-tert-butylmalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyl-tert-butylmalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72594-86-6
Molekylformel C14H18O4
Molekylvikt (g/mol) 250.294
MDL-nummer MFCD01075175
InChI-nyckel XKXXXODAXXAFNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl tert-butyl malonate, benzyltert-butylmalonate, tert-butyl benzyl malonate, 1-benzyl 3-tert-butyl propanedioate, tert-butyl 2-benzyloxycarbonyl acetate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl phenylmethyl ester, tert-butyl phenylmethyl propane-1,3-dioate, pubchem3938, t-butyl benzyl malonate, ksc493q0n
PubChem CID 2736712
IUPAC-namn 1-0-bensyl-3-0-tert-butylpropandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl tert-butyl malonate
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 25 g
Beilstein 5434466
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 250.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.