Läs mer
Bensyltioacetimidat hydroklorid, 96 %
Produktkod. 15478317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478317 25 g 25g
15458317 1 g 1g
15468317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51844.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201,712 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32894-07-8
Molekylformel C9H12ClNS
Molekylvikt (g/mol) 201.712
MDL-nummer MFCD05865210
InChI-nyckel OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12626231
IUPAC-namn bensyletanimidotioat;hydroklorid
LEDER CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.71
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.