Läs mer
Benzyl thiocyanate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11446756
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11446756
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23902.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3012-37-1
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00001832
InChI-nyckel ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropeolin, thiocyanic acid, phenylmethyl ester, solvat 14, benzylthiocyanate, benzylrhodonid, thiocyanic acid, benzyl ester, alpha-thiocyanatotoluene, benzyl-thiocyanate, thiocyanic acid benzyl ester, phenylmethyl thiocyanate
PubChem CID 18170
ChEBI CHEBI:16017
IUPAC-namn benzyl thiocyanate
LEDER N#CSCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl thiocyanate
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 230°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1859726
Formel vikt 149.22
Procent renhet ≥98%