missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl thiocyanate, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7027274
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11446756

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23902.18

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3012-37-1
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00001832
InChI-nyckel ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropeolin, thiocyanic acid, phenylmethyl ester, solvat 14, benzylthiocyanate, benzylrhodonid, thiocyanic acid, benzyl ester, alpha-thiocyanatotoluene, benzyl-thiocyanate, thiocyanic acid benzyl ester, phenylmethyl thiocyanate
PubChem CID 18170
ChEBI CHEBI:16017
IUPAC-namn benzyl thiocyanate
LEDER N#CSCC1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyl thiocyanate
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 230°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1859726
Formel vikt 149.22
Procent renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.