missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl Trisulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Trisulfide |
| CAS | 6493-73-8 |
| Molekylformel | C14 H14 S3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bis(phenylmethyl)trisulfide, Dibenzyl Trisulfide, DTS |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14S3/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-17-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| LEDER | C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (benzyltrisulfanyl)methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.46 |
| Formel vikt | 278.0258 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?