Läs mer
Bensylvinylkarbamat, TRC
Produktkod. 30003566
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003566 100 mg
30007799 500 mg
30007178 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB316510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84713-20-2
Molekylformel C10 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Synonym N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
IUPAC-namn Bensylvinylkarbamat
LEDER C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Vinylcarbamate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Formel vikt 177.079